Learn More
Fluoruro de tetrametilamonio tetrahidratado, TRC
Código de producto. 30420983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420983 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30420983 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT20474325G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium Fluoride Tetrahydrate
CAS 17787-40-5
Fórmula molecular C4H12FN . 4H2O
Cantidad 25 g
Sinónimo Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','fluoride','tetrahydrate (9CI), Ammonium','tetramethyl-','fluoride','tetrahydrate (8CI), Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N.FH.4H2O/c1-5(2,3)4;;;;;/h1-4H3;1H;4*1H2/q+1;;;;;/p-1
SMILES O.O.O.O.[F-].C[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC tetrametilazanio; fluoruro; tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 165.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1376