Learn More
Tetrahidrato de fluoruro de tetrametilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413468 5 g 5 g
11423468 25 g 25 g
11433468 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17864.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17787-40-5 | C4H20FNO4 | 165.205 g/mol
It is employed as a reactant for homocoupling of aryl halides via a palladium catalyzed mechanism, in cross-coupling reactions with alkenylsilanols and in fluorination of dichloronitrobenzene. It is also used as a reversible absorbing agent for large quantities of hydrogen sulfide in the liquid state.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como reactante para homoacoplamientos de haluros de arilo a través de un mecanismo catalizador de paladio, en reacciones de acoplamiento transversal con alquenilsilanoles y en la fluoración del dicloronitrobenceno. También se utiliza como agente absorbente reversible para grandes cantidades de sulfuro de hidrógeno en estado líquido.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Mantener lejos de agentes oxidantes y el agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Este producto puede llegar a encontrarse en estado líquido durante el almacenamiento, pero no afecta a la calidad del producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17787-40-5
Fórmula molecular C4H20FNO4
Peso molecular (g/mol) 165.205
Número MDL MFCD00149968
Clave InChI HQFTZNVQVRRDLN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium fluoride tetrahydrate, tetramethylazanium fluoride tetrahydrate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate, tetramethylammonium tetrahydrate fluoride, tetramethylammonium ion tetrahydrate fluoride, acmc-1c8r1, tetramethylammoniumfluoridetetrahydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-,fluoride,tetrahydrate 9ci, tetramethylamine, fluoride, hydrate, hydrate, hydrate, hydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate 9ci
PubChem CID 2723808
Nombre IUPAC tetrametilazanio; fluoruro; tetrahidrato
SMILES C[N+](C)(C)C.O.O.O.O.[F-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Punto de fusión 42°C to 46°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 3916184
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.21 (93.14 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumfluoride tetrahydrate