Learn More
Tetrahidrato de fluoruro de tetrametilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10041660 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10397070 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10041660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148070050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.65€
    33.40€ / 5 g
    Ahorro 2.25€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17787-40-5 | C4H12FN·4H2O | 165.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17787-40-5
Fórmula molecular C4H12FN·4H2O
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD00149968
Clave InChI HQFTZNVQVRRDLN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium fluoride tetrahydrate, tetramethylazanium fluoride tetrahydrate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate, tetramethylammonium tetrahydrate fluoride, tetramethylammonium ion tetrahydrate fluoride, acmc-1c8r1, tetramethylammoniumfluoridetetrahydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-,fluoride,tetrahydrate 9ci, tetramethylamine, fluoride, hydrate, hydrate, hydrate, hydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate 9ci
PubChem CID 2723808
Nombre IUPAC tetrametilazanio; fluoruro; tetrahidrato
SMILES C[N+](C)(C)C.O.O.O.O.[F-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 39°C to 44°C
Temperatura de inflamación >112°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)4NF·4H2O
Cantidad 5 g
Fieser 07,358
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.21
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.