Learn More
Dicloroyodato de tetrametilamonio, TRC
Código de producto. 30421145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421145 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30421145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT300200500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium Dichloroiodate
CAS 1838-41-1
Fórmula molecular C4H12Cl2IN
Cantidad 500 mg
Sinónimo N,N,N-Trimethylmethanaminium Dichloroiodate(1-), Tetramethylammonium Dichloroiodate(I), Tetramethylammonium Chloroiodate(I), Ammonium','tetramethyl-','dichloroiodate(1-) (8CI), Ammonium','tetramethyl-','dichloroiodate(I) (7CI), Iodate(1-)','dichloro-','N,N,N-trimethylmethanaminium (9CI), Iodate(1-)','dichloro-','tetramethylammonium (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','dichloroiodate(1-) (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N.Cl2I/c1-5(2,3)4;1-3-2/h1-4H3;/q+1;-1
SMILES C[N+](C)(C)C.Cl[I-]Cl
Nombre IUPAC Metanaminio','N,N,N-trimetil-','dicloroyodato(1-) (1:1)
Peso molecular (g/mol) 271.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.94