Learn More
Cloruro de tetrametilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetramethylammonium Chloride |
| CAS | 75-57-0 |
| Fórmula molecular | C4H12ClN |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | N,N,N-Trimethylmethanaminium Chloride, TMAC 100, Tetramine, Tetramine Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | tetrametilazanio; cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 109.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.0658 |