Learn More
Cloruro de tetrametilamonio, para HPLC, certificado, Fisher Chemical
Código de producto. 10447270 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10447270 25 g Jarra para polvos de plástico 25 g
1 options
Código de producto. 10447270 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0931/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 420°C
CAS 75-57-0
Color Blanco
pH 6 to 8
Forma física Sólido
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C4H12ClN
Número MDL 11628
Sinónimo tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
Clave InChI OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Nombre IUPAC tetrametilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 109.597
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.6g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.