Learn More
Cloruro de tetrametilamonio, 97 %, puede contener aprox. Un 3 % de sílice como agente antiaglomerante, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490853 1000 g 1000 g
11400863 250 g 250 g
11410863 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490853 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13288.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-57-0 | C4H12ClN | 109.597 g/mol
Tetramethylammonium binds AT-rich DNA polymers while concomitantly abolishing the preferential melting of AT versus GC base pairs. Supplied as 0.2 ?m filtered solution in 18 megohm water. It is employed as a phase transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrametilamonio se une a polímeros de ADN ricos en AT, a a la vez que se suprime la fusión preferencial de pares de bases AT frente a GC. Se suministra como solución filtrada de 0,2 μm en agua a 18 megaohmios. Se emplea como catalizador de transferencia de fase.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en éter y benceno.
Notas
Higroscópico. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Garantice una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-57-0
Fórmula molecular C4H12ClN
Peso molecular (g/mol) 109.597
Número MDL MFCD00011628
Clave InChI OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
Nombre IUPAC tetrametilazanio; cloruro
SMILES C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium chloride
Punto de fusión >300°C
Densidad 1.17
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo puede contener un ≈3 % de sílice como agente antiaglomerante
Fórmula lineal (CH3)4NCl
Cantidad 1000 g
Número UN UN2811
Beilstein 2496575
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ether,and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.6
Porcentaje de pureza 97%