Learn More
Bromuro de tetrametilamonio, TRC
Código de producto. 30453022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30453022 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30453022 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8897682.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium Bromide
CAS 64-20-0
Fórmula molecular C4H12BrN
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','bromide (1:1) (ACI), Ammonium','tetramethyl-','bromide (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','bromide (9CI), Methyl','(dimethylamino)-','methobromide (7CI), Tetramethylammonium bromide (6CI), TMAB
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC tetrametilazanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 154.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0153
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.