Learn More
Bromuro de tetrametilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetramethylammonium Bromide |
| CAS | 64-20-0 |
| Fórmula molecular | C4H12BrN |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','bromide (1:1) (ACI), Ammonium','tetramethyl-','bromide (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','bromide (9CI), Methyl','(dimethylamino)-','methobromide (7CI), Tetramethylammonium bromide (6CI), TMAB |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | tetrametilazanio; bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 154.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0153 |