Learn More
Bromuro de tetrametilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205530 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2,5 KG
5 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10205530 500 g Frasco de plástico 500 GR
10762231 5 g Glass Bottle 5 g
10143870 100 g Frasco de plástico 100 g
13488428 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10205530 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187635000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64-20-0 | C4H12BrN | 154.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-20-0
Fórmula molecular C4H12BrN
Peso molecular (g/mol) 154.05
Número MDL MFCD00011626
Clave InChI DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium bromide, tetramethylammoniumbromide, tetramethylazanium bromide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, n,n,n-trimethylmethanaminium bromide, unii-6l9ne9609p, ammonium, tetramethyl-, bromide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1, c4h12n.br, acmc-209nkm
PubChem CID 66137
ChEBI CHEBI:55317
SMILES [Br-].C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium bromide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 230.0°C
Color Gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)4NBr
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ether
Nombre IUPAC tetrametilazanio; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.