Learn More
Borohidruro de tetrametilamonio, TRC
Código de producto. 30415184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415184 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30415184 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT204675250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium Borohydride
CAS 16883-45-7
Fórmula molecular C4 H12 N . B
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N.B/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;/q+1;-1
SMILES [B-].C[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC boro(1-);tetrametilazanio
Peso molecular (g/mol) 84.956
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.106