Learn More
Borohidruro de tetrametilamonio, TRC
Código de producto. 30426152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426152 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30426152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2046751G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium Borohydride
CAS 16883-45-7
Fórmula molecular C4 H12 N . B
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N.B/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;/q+1;-1
SMILES [B-].C[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC boro(1-);tetrametilazanio
Peso molecular (g/mol) 84.956
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.106