Learn More
Bicarbonato de tetrametilamonio (60% en agua), TRC
Código de producto. 30451255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451255 500 mg 500 miligramos
30449191 5 g -
30450323 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT890223500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58345-96-3
Fórmula molecular C5H13NO3
Peso molecular (g/mol) 135.16
Sinónimo Tetramethylammonium Hydrogen Carbonate
Nombre IUPAC carbonato de hidrógeno; tetrametilazanio
SMILES C[N+](C)(C)C.OC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium Bicarbonate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N.CH2O3/c1-5(2,3)4;2-1(3)4/h1-4H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0895
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 60%