Learn More
Tetrametilo ortosilicato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
25 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11955161 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
10308010 25 g Frasco de vidrio 25 g
10062620 100 g Frasco de vidrio 100 g
10154360 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11955161 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203820025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 681-84-5 | C4H12O4Si | 152.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 681-84-5
Fórmula molecular C4H12O4Si
Peso molecular (g/mol) 152.22
Número MDL MFCD00008341
Clave InChI LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethoxysilane, tetramethyl orthosilicate, methyl silicate, tmos, methyl orthosilicate, methyl silicate 39, silane, tetramethoxy, silicic acid, tetramethyl ester, methyl silicate 28, tetramethylorthosilicate
PubChem CID 12682
Nombre IUPAC tetrametilsilicato
SMILES CO[Si](OC)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethyl orthosilicate
Punto de fusión -2.0°C
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 121.0°C to 122.0°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Si(OCH3)4
Índice de refracción 1.3670 to 1.3700
Cantidad 2.5 kg
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethyl orthosilicate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.