Learn More
Ortocarbonato de tetrametilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15525046 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15525046 25 g 25 g
15515046 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15525046 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158110250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1850-14-2 | C5H12O4 | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1850-14-2
Fórmula molecular C5H12O4
Peso molecular (g/mol) 136.15
Clave InChI AHJWSRRHTXRLAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethyl orthocarbonate, methane, tetramethoxy, orthocarbonic acid tetramethyl ester, tetramethoxy-methane, tetramethylorthocarbonate, acmc-209emf, tetramethyl ortho carbonate, tetramethyl orthocarbonate, purum gc
PubChem CID 74613
Nombre IUPAC tetrametoximetano
SMILES COC(OC)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethyl orthocarbonate
Punto de fusión -5.0°C
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 114.0°C
Temperatura de inflamación 22°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal C(OCH3)4
Índice de refracción 1.3845
Cantidad 25 g
Beilstein 03,II,4
Fieser 03,285
Gravedad específica 1.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethyl orthocarbonate, 99%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.