Learn More
Ortocarbonato de tetrametilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472789 5 g 5 g
15462789 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66617.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1850-14-2 | C5H12O4 | 136.147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1850-14-2
Fórmula molecular C5H12O4
Peso molecular (g/mol) 136.147
Número MDL MFCD00008473
Clave InChI AHJWSRRHTXRLAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethyl orthocarbonate, methane, tetramethoxy, orthocarbonic acid tetramethyl ester, tetramethoxy-methane, tetramethylorthocarbonate, acmc-209emf, tetramethyl ortho carbonate, tetramethyl orthocarbonate, purum gc
PubChem CID 74613
Nombre IUPAC tetrametoximetano
SMILES COC(OC)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethyl orthocarbonate
Punto de fusión -5°C
Color Incolora
Densidad 1.017 g/mL
Punto de ebullición 114°C
Temperatura de inflamación 22°C (72°F)
Fórmula lineal C(OCH3)4
Índice de refracción 1.385
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Beilstein 1737682
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido