Learn More
Metilendifosfonato de tetrametilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475493 100 g 100 g
11455493 5 g 5 g
11465493 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475493 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13441.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 16001-93-7 | C5H14O6P2 | 232.109 g/mol
Tetramethyl methylenediphosphonate is used in the preparation of phosphonate analogue of ribose-1-phosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metilendifosfonato de tetrametilo se utiliza en la preparación del fosfonato análogo de ribose-1-fosfato.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16001-93-7
Fórmula molecular C5H14O6P2
Peso molecular (g/mol) 232.109
Número MDL MFCD00014884
Clave InChI XAVFZUKFLWOSOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethyl methylenediphosphonate, bis dimethoxyphosphoryl methane, tetramethyl methylenebis phosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetramethyl ester, acmc-20ajjd, tetramethyl methanebisphosphonate, tetramethyl-methylenediphosphonate, tetramethyl methylenebisphosphonate, methylenebis phosphonic acid dimethyl ester, methylenediphosphonic acid tetramethyl ester
PubChem CID 519206
Nombre IUPAC bis(dimetoxifosforil)metano
SMILES COP(=O)(CP(=O)(OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethyl methylenediphosphonate
Punto de ebullición 152°C to 154°C (2.5 mmHg)
Índice de refracción 1.455
Cantidad 100 g
Beilstein 1874756
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.11
Porcentaje de pureza ≥98%