Learn More
Metilendifosfonato de tetrametilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tetramethyl methylenediphosphonate is used in the preparation of phosphonate analogue of ribose-1-phosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El metilendifosfonato de tetrametilo se utiliza en la preparación del fosfonato análogo de ribose-1-fosfato.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetramethyl methylenediphosphonate |
| Punto de ebullición | 152°C to 154°C (2.5 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.455 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1874756 |
| Información de solubilidad | Miscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.11 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |