Learn More
Tetrametil metilenebis(fosfonato), TRC
Código de producto. 30452499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452499 100 mg 100 miligramos
30450589 50 mg 50 miligramos
30450491 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT889680100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16001-93-7
Fórmula molecular C5H14O6P2
Peso molecular (g/mol) 232.1
Nombre IUPAC bis(dimetoxifosforil)metano
SMILES COP(=O)(CP(=O)(OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethyl Methylenebis(phosphonate)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14O6P2/c1-8-12(6,9-2)5-13(7,10-3)11-4/h5H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0266