Learn More
Tetrametil metilenebis(fosfonato), TRC
Código de producto. 30450589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450589 50 mg 50 miligramos
30450491 500 mg -
30452499 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450589 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88968050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16001-93-7
Fórmula molecular C5H14O6P2
Peso molecular (g/mol) 232.1
Nombre IUPAC bis(dimetoxifosforil)metano
SMILES COP(=O)(CP(=O)(OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethyl Methylenebis(phosphonate)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14O6P2/c1-8-12(6,9-2)5-13(7,10-3)11-4/h5H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0266