Learn More
Tetrametil-d12-urea, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetramethylurea-D12 |
| CAS | 51219-89-7 |
| Fórmula molecular | C5 D12 N2 O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Urea, tetra(methyl-d3)- (9 CI), 1,1,3,3-Tetrakis(trideuteriomethyl)urea, Tetramethylurea-d12, Tetra(methyl-d3)urea, Tetramethylurea-D12 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)N(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,3,3-tetrakis(trideuteriometil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 128.236 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.17 g/mol |
| Mostrar más |