Learn More
Disulfuro de tetrametil-d12-tiuram, CDN
Código de producto. 30324002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30324002 0.01 g 0.01 g
30319842 0.005 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30324002 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND79730.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ThiramD12
CAS 69193-86-8
Fórmula molecular C6 2H12 N2 S4
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Thiram D12
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H12N2S4/c1-7(2)5(9)11-12-6(10)8(3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=S)SSC(=S)N(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC N,N-bis(trideuteriometil)carbamotioilsulfanil N,N-bis(trideuteriometil)carbamoditioato
Peso molecular (g/mol) 252.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0637 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 96% Chemical Purity