Learn More
Cloruro de tetrametil-d12-amonio, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetramethylammonium-D12 Chloride |
| CAS | 23789-03-9 |
| Fórmula molecular | C4 D12 N . Cl |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Methan-d3-aminium, N,N,N-tri(methyl-d3)-, chloride (9 CI), Ammonium, tetra(methyl-d3)-, chloride (8 CI), Tetramethylammonium chloride-d12, Tetramethylammonium-d12 chloride, Tetramethylammonium-D12 chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | cloruro de tetrakis(trideuteriometil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 121.672 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.141 g/mol |
| Mostrar más |