Learn More
Tetrametilbisfenol A-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetramethyl Bisphenol A-d6 |
| CAS | 203578-30-7 |
| Fórmula molecular | C19 D6 H18 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2,2-Bis[3,5-(dimethyl-d6)-4-hydroxyphenyl]propane, Bisxylenol A-d6, NSC 73730-d6, 2,2-Bis[4-hydroxy-3,5-(dimethyl-d6)phenyl]propane, Tetramethylbisphenol A-d6, 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dihydroxydiphenyl-2,2-propane-d6, 4,4'-Isopropylidenebis[2,6-(dimethyl-d6)phenol], 4,4'-Isopropylidenedi-2,6-xylenol-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24O2/c1-11-7-15(8-12(2)17(11)20)19(5,6)16-9-13(3)18(21)14(4)10-16/h7-10,20-21H,1-6H3/i5D3,6D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(c1cc(C)c(O)c(C)c1)(c2cc(C)c(O)c(C)c2)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(4-hidroxi-3,5-dimetilfenil)propan-2-il]-2,6-dimetilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 290.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.215 |