Learn More
Yoduro de tetrametilarsonio, TRC
Código de producto. 30421985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30421985 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30421985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT30040050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethyl Arsonium Iodide
CAS 5814-20-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 H12 As . I
Cantidad 50 mg
Sinónimo Tetramethylarsonium Iodide, NSC 408672, TETRA
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12As.HI/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[As+](C)(C)C
Nombre IUPAC yoduro de tetrametilarsanio
Peso molecular (g/mol) 261.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.92
Porcentaje de pureza >95