Learn More
Sulfato de hidrógeno y amonio tetrametilo, para HPLC, certificado, Fisher Chemical
Código de producto. 10090410 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10090410 5 g Tarro de cristal 5 GR
1 options
Código de producto. 10090410 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0935/44
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 295°C
CAS 80526-82-5
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C4H13NO4S
Número MDL 36149
Sinónimo tetramethylammonium hydrogen sulfate, tetramethylammonium bisulfate, tetramethylammonium hydrogen sulphate, tetramethylammonium hydrogensulfate, hydrogen sulfate; tetramethylazanium, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, sulfate 1:1, hydrogen sulfate; tetramethylammonium, acmc-209pjn, ch3 4n hso4 .h2o, tetramethylammonium bisulfate solution
Clave InChI DWTYPCUOWWOADE-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C.OS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sulfato de hidrógeno; tetrametilazanio
Peso molecular (g/mol) 171.211
PubChem CID 157340
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.21g/mol
Envase Tarro de cristal
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium hydrogensulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.