Learn More
Tetrametoxisilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468909 500 g 500 g
11456760 25 g 25 g
11466760 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468909 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09716.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 681-84-5 | C4H12O4Si | 152.22 g/mol
Tetramethoxysilane is used in corrosion resistant coatings and in catalysts. It is also used in the production of silicone. Further, it is employed in the sol-gel synthesis of chromium-doped silicates and in the formation of hexagonal mesoporous silica layers. In addition, it is used in synthetic chemistry to prepare ketals and acetals from ketones and aldehydes respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrametoxisilano se utiliza en recubrimientos resistentes a la corrosión y en catalizadores. También se utiliza en la producción de silicona. Además, se emplea en la síntesis sol-gel de silicatos dopados con cromo y en la formación de capas hexagonales de sílice mesoporosa. Además, se utiliza en química sintética para preparar cetales y acetales a partir de cetonas y aldehídos respectivamente.
Solubilidad
Miscible con etanol y disolventes orgánicos. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 681-84-5
Fórmula molecular C4H12O4Si
Peso molecular (g/mol) 152.22
Número MDL MFCD00008341
Clave InChI LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethoxysilane, tetramethyl orthosilicate, methyl silicate, tmos, methyl orthosilicate, methyl silicate 39, silane, tetramethoxy, silicic acid, tetramethyl ester, methyl silicate 28, tetramethylorthosilicate
PubChem CID 12682
Nombre IUPAC tetrametilsilicato
SMILES CO[Si](OC)(OC)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 121°C to 122°C
Nombre del producto químico o material Tetramethoxysilane
Punto de fusión 4°C to 5°C
Cantidad 500 g
Número UN UN2606
Beilstein 1699658
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Información de solubilidad Miscible with ethanol and organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.22
Porcentaje de pureza 98%
Olor Ether-like
Índice de refracción 1.368
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.032