Learn More
Tetrametoximetano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetramethoxymethane |
| CAS | 1850-14-2 |
| Fórmula molecular | C5H12O4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Tetramethyl Ester Orthocarbonic Acid, Dimethoxymethylal, NSC 359558, Tetramethoxymethane, Tetramethyl orthocarbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3 |
| SMILES | COC(OC)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | tetrametoximetano |
| Peso molecular (g/mol) | 136.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0736 |