Learn More
α-Tetralona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10337070 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10337070 500 g Frasco de vidrio 500 g
10011620 25 g Frasco de vidrio 25 g
10284800 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10337070 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138315000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 529-34-0 | C10H10O | 146.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 529-34-0
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00001688
Clave InChI XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-tetralone, 1-tetralone, 3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, tetralone, a-tetralone, 1-oxotetralin, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .alpha.-tetralone
PubChem CID 10724
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
SMILES O=C1CCCC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Nombre del producto químico o material α-Tetralone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 5.0°C to 6.0°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.0960g/mL
Punto de ebullición 127.0°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 130°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5675 to 1.5695
Cantidad 500 g
Beilstein 07, 370
Gravedad específica 1.096
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.