Learn More
β-Tetralona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10115700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10115700 25 g Frasco de vidrio 25 g
10105700 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10115700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 302830250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 530-93-8 | C10H10O | 146.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-93-8
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00001727
Clave InChI KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tetralone, beta-tetralone, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenone, 3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .beta.-tetralone, tetralin-2-one, 3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-oxonaphthalene
PubChem CID 68266
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-1H-naftalen-2-ona
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Tetralone
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.1060g/mL
Punto de ebullición 131.0°C to 133.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5590 to 1.5630
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 370
Gravedad específica 1.106
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión