Learn More
Tetrakis(trifenilfosfina)platino(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10388210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10388210 1 g Frasco de vidrio 1 g
10390984 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10388210 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223960010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 14221-02-4 | C72H60P4Pt | 1244.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14221-02-4
Fórmula molecular C72H60P4Pt
Peso molecular (g/mol) 1244.25
Número MDL MFCD00010014
Clave InChI SYKXNRFLNZUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrakis triphenylphosphine platinum 0, tetrakis triphenylphosphine platinum, platinum; triphenylphosphane, pt pph3 4, platinum tetratriphenylphosphine, platinum, tetrakis triphenylphosphine-, t-4, platinum 0-tetrakis triphenylphosphine, platinum; triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine platinum 0 1g
PubChem CID 11979705
Nombre IUPAC platino; trifenilfosfano
SMILES [Pt].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)
Punto de fusión 159.0°C to 160.0°C
Análisis elemental 97.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(C6H5)3P]4Pt
Cantidad 1 g
Fieser 15,300; 16,98; 04,33; 05,34; 09,45; 10,33; 14,36; 15,30; 16,29; 17,32; 06,570; 07,357; 09,450; 12,467; 13,294; 16,317
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1244.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido