Learn More
Tetrakis(trifenilfosfina)paladio(0), TRC
Código de producto. 30415924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415924 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30415924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2963905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
CAS 14221-01-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C72H60P4Pd
Cantidad 5 g
Sinónimo Pd(PPh3)4, Tetrakis(triphenylphosphine)palladium
Fórmula InChI InChI=1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
SMILES [Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
Nombre IUPAC paladio;trifenilfosfano
Peso molecular (g/mol) 1155.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 1154.268
Porcentaje de pureza >95