Learn More
Tetrakis(trifenilfosfina)paladio(0), 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12055360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12055360 1 g 1 g
12065360 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12055360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441400010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14221-01-3 | C72H60P4Pd | 1155.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14221-01-3
Fórmula molecular C72H60P4Pd
Peso molecular (g/mol) 1155.59
Número MDL MFCD00010012
Clave InChI NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
PubChem CID 11979704
Nombre IUPAC paladio;trifenilfosfano
SMILES [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Punto de fusión 103.0°C to 107.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(C6H5)3P]4Pd
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,9367
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1155.58
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.