Learn More
Tetrakis(trimetilsilil)silano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15535066 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15535066 5 g 5 g
15525066 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15535066 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 293900050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4098-98-0 | C12H36Si5 | 320.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4098-98-0
Fórmula molecular C12H36Si5
Peso molecular (g/mol) 320.85
Número MDL MFCD00054859
Clave InChI BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrakis trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl trisilane, tetrakil trimethylsilyl silane, si si ch3 3 4, trisilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl, 2,2-bis trimethylsilyl-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane, acmc-1an6g, tetra trimethylsilyl-silane, bojsdhzzkkywas-uhfffaoysa
PubChem CID 138115
Nombre IUPAC tetrakis(trimetilsilil)silano
SMILES C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Punto de fusión >300.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal [(CH3)3Si]4Si
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.84
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.