Learn More
Cloruro de tetrakis(hidroximetil)fosfonio, aprox. 80 % de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10350444 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10350444 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10045553 800 mL Frasco de vidrio 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10350444 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389441000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.70€
    44.50€ / 100 ml
    Ahorro 3.20€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 124-64-1 | C4H12ClO4P | 190.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
CAS 124-64-1, 7732-18-5
Color Verde amarillento o rosa
Densidad 1.3400g/mL
Punto de ebullición 115.0°C
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H12ClO4P
Número MDL MFCD00031687
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.34
Sinónimo tetrakis hydroxymethyl phosphonium chloride, thpc, pyroset tkc, retardol c, tetramethylolphosphonium chloride, tetrakis hydroxymethyl phosphanium chloride, unii-58wb2xcf8i, proban cc, tetrakis hydroxymethyl phosphochloride, ccris 317
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI AKXUUJCMWZFYMV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].OC[P+](CO)(CO)CO
Nombre IUPAC tetraquis(hidroximetil)fosfanio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 190.56
PubChem CID 31298
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.56
Porcentaje de pureza 80.0 to 85.0%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.