Learn More
Tetrakis(dimetilsiloxi)silano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is employed for non-volatile NMR standard for high temperature work, in place of the highly volatile and as cross linker for vinyl functional silicones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se emplea para el estándar NMR no volátil para trabajos a alta temperatura, en lugar del altamente volátil y como entrecruzador para siliconas funcionales de vinilo.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Mantener alejado de fuentes de ignición.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 188°C to 190°C |
| Nombre del producto químico o material | Tetrakis(dimethylsiloxy)silane |
| Punto de fusión | -60°C |
| Cantidad | 5 g |
| Temperatura de inflamación | 67°C (153°F) |
| Índice de refracción | 1.388 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 0.884 |
| Beilstein | 1793898 |
| Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Mostrar más |