Learn More
Tetrakis(dimetilamino)circonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10402683 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10402683 1 g Frasco de vidrio 1 g
10538473 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10402683 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380410010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19756-04-8 | C8H24N4Zr | 267.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19756-04-8
Fórmula molecular C8H24N4Zr
Peso molecular (g/mol) 267.53
Número MDL MFCD00239502
Clave InChI DWCMDRNGBIZOQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrakis dimethylamino zirconium, zirconium, tetrakis dimethylamino, tdmaz, tetrakis dimethylamino zirconium iv, tetrakis dimethylamido zirconium iv, zr nme2 4, dimethyl tris dimethylamino zirconio amine, tetrakis dimethylamido zirconium iv , crystalline, tetrakis dimethylamido zirconium iv , deposition grade, tetrakis dimethylamido zirconium iv , packaged for use in deposition systems
PubChem CID 140580
Nombre IUPAC dimetilazanida;circonio(4+)
SMILES C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.[Zr+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(dimethylamino)zirconium
Punto de fusión 57°C to 60°C
Color Verde-amarillo
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.53
Forma física Sólido cristalino