Learn More
Tetrakis(dimetilamino)titanio(IV), 99,9 % (base metálica)
Código de producto. 11380198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11380198 25 g 25 g
11370198 1 g 1 g
11360198 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11380198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042932.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3275-24-9 | C8H24N4Ti | 224,18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3275-24-9
Fórmula molecular C8H24N4Ti
Peso molecular (g/mol) 224.18
Número MDL MFCD00014861
Clave InChI MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrakis dimethylamino titanium, tetrakis dimethylamino titanium iv, tdmat, tetrakis dimethylamido titanium iv, tetrakis dimethylamido titanium, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt, titanium dimethylamide, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt 4:1, titanium tetrakis dimethylamide, acmc-209hva
PubChem CID 123185
Nombre IUPAC dimetilazanida;titanio(4+)
SMILES [Ti+4].C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis (dimethylamino)titanium (IV)
Color Marrón amarillento
Densidad 0.96 g/mL
Punto de ebullición 50°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación −30°C (−22°F)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Ti[N(CH3)2]4
Cantidad 25 g
Número UN UN3129
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.19
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación