Learn More
Tetrakis(dimetilamino)titanio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10068701 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10068701 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10642223 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10068701 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 353560050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3275-24-9 | C8H24N4Ti | 224.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3275-24-9
Fórmula molecular C8H24N4Ti
Peso molecular (g/mol) 224.18
Número MDL MFCD00014861
Clave InChI MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrakis dimethylamino titanium, tetrakis dimethylamino titanium iv, tdmat, tetrakis dimethylamido titanium iv, tetrakis dimethylamido titanium, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt, titanium dimethylamide, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt 4:1, titanium tetrakis dimethylamide, acmc-209hva
PubChem CID 123185
SMILES [Ti+4].C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetrakis(dimethylamino)titanium
Color Amarillo a naranja
Densidad 0.9470g/mL
Temperatura de inflamación -30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2N]4Ti
Cantidad 5 g
Beilstein 04, IV, 128
Gravedad específica 0.947
Nombre IUPAC titanio(4+) tetrakis(dimetilazanida)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.21
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrakis(dimethylamino)titanium
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.