Learn More
Tetrakis(dimetilamino)silano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496160
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496160 10 g 10 g
11486160 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27092.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1624-01-7 | C8H24N4Si | 204.39 g/mol
Silicon dioxide thin films prepared by chemical vapor deposition from tetrakis (dimethylamino) silane and ozone. Aminosilanes mere prepared by methods all essentially similar, and only the 15olation of tetrakis-(dimethylamino)-silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Películas finas de dióxido de silicio preparadas por deposición de vapor químico a partir de tetrakis (dimetilamino) silano y ozono. Los aminosilanos se prepararon por métodos todos ellos esencialmente similares, y solamente la 15olación de tetrakis-(dimetilamino)-silano.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1624-01-7
Fórmula molecular C8H24N4Si
Peso molecular (g/mol) 204.39
Número MDL MFCD00014859
Clave InChI SSCVMVQLICADPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrakis dimethylamino silane, silanetetramine, octamethyl, octamethylsilanetetramine, octamethylsilatetramine, silane, tetrakis dimethylamino, silane 48-12 tetrakis, dimethylamine, n,n',n,n'-silanetetrayltetrakis, silanetetramine, n,n,n',n',n,n,n',n'-octamethyl, n,n,n',n',n,n,n',n'-octamethylsilanetetraamine, si nme2 4
PubChem CID 74194
Nombre IUPAC N-metil-N-[tris(dimetilamino)silil]metanamina
SMILES CN(C)[Si](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 196°C
Nombre del producto químico o material Tetrakis(dimethylamino)silane
Punto de fusión 15°C
Cantidad 10 g
Fórmula lineal [(CH3)2N]4Si
Número UN UN3129
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.4
Porcentaje de pureza 99%
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.443
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.885