Learn More
Tetrakis(dimetilamino)diboro, Thermo Scientific™
Código de producto. 17302551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17302551 5 g 5 g
17312551 25 g 25 g
17322551 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17302551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468540050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1630-79-1
Fórmula molecular C8H24B2N4
Peso molecular (g/mol) 197.93
Número MDL MFCD00048012
Clave InChI KMCDRSZVZMXKRL-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dimethyl[1,2,2-tris(dimethylamino)diboran-1-yl]amine
SMILES CN(C)B(B(N(C)C)N(C)C)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraquis(dimetilamino)diboro
Punto de fusión -33°C
Densidad 0.926
Punto de ebullición 55°C to 57°C (2.5 mmHg)
Espectro infrarrojo Cumple con la estructura
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4680 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.93
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrakis(dimethylamino)diboron
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrakis(dimethylamino)diboron