Learn More
Bromuro de tetrakis(decil)amonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetradecylammonium Bromide |
| CAS | 14937-42-9 |
| Fórmula molecular | C40 H84 N . Br |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Tetrakis(decyl)ammonium Bromide, 1-Decanaminium','N,N,N-tris(decyl)-','bromide (1:1) (ACI), 1-Decanaminium','N,N,N-tris(decyl)-','bromide (9CI), Ammonium','tetrakis(decyl)-','bromide (8CI), Tetrakis(decyl)ammonium bromide (7CI), Terakis(decyl)ammonium bromide, Tetra-n-decylammonium bromide, Tetradecylammonium bromide, N,N,N-Tris(decyl)-1-decanaminium bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H84N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41(38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-40H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | tetrakis-decilazanio;bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 659.006 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 657.579 |