Learn More
Bromuro de tetrakis(decil)amonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11995451 10 g Frasco de vidrio 10 g
11905461 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11995451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435670100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14937-42-9 | C40H84BrN | 659.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14937-42-9
Fórmula molecular C40H84BrN
Peso molecular (g/mol) 659.01
Clave InChI AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrakis decyl ammonium bromide, tetra decyl ammonium bromide, tetra-decylammonium bromide, tetra-n-decylammonium bromide, acmc-1c6fh, tetrakis-decylazanium bromide, tetrakis decyl azanium bromide, 1-decanaminium, n,n,n-tris decyl-, bromide
PubChem CID 3014876
Nombre IUPAC tetrakis-decilazanio;bromuro
SMILES CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(decyl)ammonium bromide
Punto de fusión 88.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo fino
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Formula Weight (peso de la fórmula) 659.01
Porcentaje de pureza 98%