Learn More
Tetrafluoroborato de tetrakis(acetonitrilo)paladio(II), 23,5 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11318238
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Unit Size:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11318238 0.25 g 0.25 g
11328238 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11318238 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039446.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 21797-13-7 | C8H12B2F8N4Pd | 444.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21797-13-7
Fórmula molecular C8H12B2F8N4Pd
Peso molecular (g/mol) 444.24
Número MDL MFCD00043297
Clave InChI YWMRPVUMBTVUEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrakis acetonitrile palladium ii tetrafluoroborate, acetonitrile; palladium 2+ ; ditetrafluoroborate, pd mecn 4 bf4 2, tetrakis acetonitrile palladium ii, palladium ii tetrafluoroborate tetraacetonitrile complex
PubChem CID 2734560
SMILES [Pd++].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
Punto de fusión 230°C (decomposition)
Cantidad 0.25 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC acetonitrilo; paladio(2+); ditetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 23,5%
Forma física Polvo