Learn More
Tetrafluoroborato de tetrakis(acetonitrilo)paladio(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10643763 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10643763 1 g Frasco de vidrio 1 GR
1 options
Código de producto. 10643763 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 363520010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
CAS 21797-13-7
Punto de fusión 230°C
Color Amarillo
Análisis elemental 98.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H12B2F8N4Pd
Número MDL MFCD00043297
Cantidad 1 g
Sinónimo tetrakis acetonitrile palladium ii tetrafluoroborate, acetonitrile; palladium 2+ ; ditetrafluoroborate, pd mecn 4 bf4 2, tetrakis acetonitrile palladium ii, palladium ii tetrafluoroborate tetraacetonitrile complex
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Clave InChI YWMRPVUMBTVUEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd++].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC acetonitrilo; paladio(2+); ditetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 444.24
PubChem CID 2734560
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.