Learn More
Tetrakis(acetonitrilo)paladio(II) Bis(trifluorometanosulfonato) > 90%, CTR
Código de producto. 30422326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422326 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30422326 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT296335100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) Bis(trifluoromethanesulfonate)
CAS 68569-14-2
Fórmula molecular C8 H12 N4 Pd . C F3 O3 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Tetrakis(acetonitrile)palladium Bis(triflate), Tetrakis(acetonitrile)palladium Ditriflate, Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) Ditriflate, (SP-4-1)-Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) Salt With Trifluoromethanesulfonic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/4C2H3N.CHF3O3S.Pd/c4*1-2-3;2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1H3;(H,5,6,7);/q;;;;;+2/p-1
SMILES CC#[N][Pd+2]([N]#CC)([N]#CC)[N]#CC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC tetrakis(etilidino-λ 5-azanil)paladio(2+);trifluorometanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 419.697
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.961