Learn More
Bis(tetrafluoroborato) de tetrakis(acetonitrilo)paladio, TRC
Código de producto. 30425049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425049 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30425049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2962851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(acetonitrile)palladium Bis(tetrafluoroborate)
CAS 21797-13-7
Fórmula molecular C8H12B2F8N4Pd
Cantidad 1 g
Sinónimo NSC 307191, Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) bis(tetrafluoroborate), Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) bis[tetrafluoroborate(1-)], Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) tetrafluoroborate
Fórmula InChI InChI=1S/4C2H3N.2BF4.Pd/c4*1-2-3;2*2-1(3,4)5;/h4*1H3;;;/q;;;;2*-1;+2
SMILES [Pd+2].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC acetonitrilo; paladio(2+); ditetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 444.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.0155