Learn More
Tetrafluoroborato de tetraquis(acetonitrilo)cúprico(I), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10192414 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10192414 5 g Frasco de vidrio 5 g
10480894 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10192414 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398760050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15418-29-8 | C8H12BCuF4N4 | 314.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15418-29-8
Fórmula molecular C8H12BCuF4N4
Peso molecular (g/mol) 314.56
Número MDL MFCD09265110
Clave InChI YZGSKMIIVMCEFE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10990673
Nombre IUPAC acetonitrilo; cobre(1+); tetrafluoroborato
SMILES [Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sinónimo tetrakis acetonitrile copper i tetrafluoroborate, cu mecn 4 bf4, cu mecn 4bf4, copper i tetra acetonitrile tetrafluoroborate, tetra acetonitrile copper 1+ tetrafluoroborate
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.56
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.