Learn More
Tetráquis (2-propiniloximetil)metano, TRC
Product Code. 30426392
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30426392 5 mg 5 miligramos
30411892 25 mg -
30416022 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30426392 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT2054385MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127751-08-0
Fórmula molecular C17H20O4
Peso molecular (g/mol) 288.33
Sinónimo 3,3'-[[2,2-Bis[(2-propyn-1-yloxy)methyl]-1,3-propanediyl]bis(oxy)]bis[1-propyne], Tetrakis(2-propynyloxymethyl)methane, Tetrapropargyl pentaerythritol
Nombre IUPAC 1,3-bis(prop-2-inoxi)-2,2-bis(prop-2-inximetil)propano
SMILES C#CCOCC(COCC#C)(COCC#C)COCC#C
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetrakis(2-propynyloxymethyl)methane
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O4/c1-5-9-18-13-17(14-19-10-6-2,15-20-11-7-3)16-21-12-8-4/h1-4H,9-16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1362