Learn More
Tetrakis(2,4-di-tert-butilfenilo)[1,1'-bifenilo]-4,4'-diilbisfosfonita (grado técnico), TRC
Código de producto. 30008663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008663 5 g 5 g
17939624 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2985055G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38613-77-3
Fórmula molecular C68 H92 O4 P2
Peso molecular (g/mol) 1035.4
Sinónimo Tetrakis(2,4-di-tert-butylphenyl-4,4'-biphenylylene-diphosphonite), Hostanox P-EPQ, Sandostab EPQ
Nombre IUPAC [4-[4-bis(2,4-diterto-butilfenoxi)fosfanilfenil]-bis(2,4-diterto-butilfenoxi)fosfano
SMILES CC(C)(C)c1ccc(OP(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3ccc(cc3)c4ccc(cc4)P(Oc5ccc(cc5C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc6ccc(cc6C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(2,4-di-tert-butylphenyl)[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbisphosphonite (Technical Grade)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C68H92O4P2/c1-61(2,3)47-29-37-57(53(41-47)65(13,14)15)69-73(70-58-38-30-48(62(4,5)6)42-54(58)66(16,17)18)51-33-25-45(26-34-51)46-27-35-52(36-28-46)74(71-59-39-31-49(63(7,8)9)43-55(59)67(19,20)21)72-60-40-32-50(64(10,11)12)44-56(60)68(22,23)24/h25-44H,1-24H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 1034.6471